Fontos dokumentumok
C1063
Chorionic gonadotropin human
lyophilized powder, vial of ~2,500 IU
Szinonimák:
Choriogonin, HCG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human urine
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
37.9 kDa
tartalmaz
mannitol
kiszerelés
vial of ~2,500 IU
drug control
Home Office Schedule 4.2
szennyeződések
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
oldhatóság
water: 10 mL/vial, clear, colorless
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CGA(1081)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mice: i.v. 0.2 (7.7) I.U.; i.p. 0.3 (11.5) I.U.; s.c. 0.7 (26.9) I.U.
Syrian hamsters: i.v. 1.0 (9.5) I.U.; i.p. 1.8 (17.1) I.U.; s.c. 2.6 (24.8) I.U.
Rats: i.v. 1.3 (4.6) I.U.; i.p. 3.5 (12.3) I.U.; s.c.7.5 (26.3) I.U.
Using PMSG, the ED50 values per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.8 (30.8) I.U.; i.p. 2.0 (76.9) I.U.; s.c. 2.8 (107.7) I.U
Syrian hamsters: i.v., 3.6 (34.3) I.U.; i. p., 8.0 (76.2) I.U.; s.c., 13.2 (125.7) I.U.
Rats: i.v., 6.0 (76.8) I.U.; i p., 20.8 (73.0) I.U.; s.c., 76.8 (269.5) I.U.
Feloldás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)