Merck
MAK550
Tyrosinase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41116104
NACRES:
NA.84
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
Tyrosinase is a copper-binding enzyme that is expressed across a vast range of species ranging from bacteria and fungi to mammals. It is involved in two sequential reactions of the melanin synthesis pathway. The first reaction is the hydroxylation of a monophenol, and the second reaction is the conversion of an ortho-diphenol to a quinone. Quinone subsequently undergoes a series of reactions, including polymerization, to form melanin. Tyrosinase is of great interest to the agriculture industry since it causes browning of fruits, vegetables and mushrooms, as well as to the cosmetic industry as tyrosinase causes skin darkening. Development and screening of tyrosinase inhibitors, therefore, is very useful for conditions such as hyperpigmentation and melasma. Tyrosinase activity is significantly increased in melanoma. Therefore, the detection of tyrosinase activity could be promising as a specific diagnostic test for melanoma and may be useful in monitoring patient response to melanoma treatments.
Biokémiai/fiziológiai hatások
The Tyrosinase Assay Kit is a simple, one-step and reliable assay for monitoring tyrosinase activity with high sensitivity. The assay uses a colorless substrate solution that significantly increases its absorption at 510 nm upon reaction with tyrosinase. The increases in absorption at 510 nm is proportionate to the tyrosinase activity.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom