Fontos dokumentumok
K2015
K-252a
Ready Made Solution, from Nonomuraea longicatena, >98%
Szinonimák:
SF 2370
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Nonomuraea longicatena
Minőségi szint
Teszt
>98%
form
solution
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@](O)(C(=O)OC)[C@](C)(O1)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)/t18-,26+,27+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOZFSFOOLUUIGY-SOLYNIJKSA-N
Géninformáció
human ... NTRK1(4914)
rat ... Prkca(24680)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup