420298-M
K-252a, Nocardiopsis sp.
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor against multiple protein kinases.
Szinonimák:
K-252a, Nocardiopsis sp.
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL
DMF: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
CaM kinase II
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Chin, L.S., et al. 1999. Cancer Invest. 17, 391.
Tapley, P., et al. 1992. Oncogene 7, 371.
Hashimoto, Y. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 181, 423.
Nakanishi, S. 1988. J. Biol. Chem. 263, 6215.
Kase, H., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun. 142, 436.
WGK
WGK 3