Fontos dokumentumok
SML0844
GNF 5837
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-[3-[[2,3-Dihydro-2-oxo-3-(1H-pyrrol-2-ylmethylene)-1H-indol-6-yl]amino]-4-methylphenyl]-N′-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-urea
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow to orange
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)F)NC(=O)Nc2cc(c(cc2)C)Nc3cc4c(cc3)\C(=C\c5[nH]ccc5)\C(=O)N4
InChI
1S/C28H21F4N5O2/c1-15-4-6-19(35-27(39)37-25-11-16(28(30,31)32)5-9-22(25)29)13-23(15)34-18-7-8-20-21(12-17-3-2-10-33-17)26(38)36-24(20)14-18/h2-14,33-34H,1H3,(H,36,38)(H2,35,37,39)/b21-12-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYDUWLSETXNJJT-MTJSOVHGSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology