Merck
05288
Sigma-Aldrich
K-252a
from Nocardiopsis sp.
Szinonimák:
Protein kinase inhibitor
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H21N3O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
467.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
biológiai forrás
Nocardiopsis sp.
Forma
powder
antibiotikus hatásspektrum
viruses
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@](O)(C(=O)OC)[C@](C)(O1)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)/t18-,26+,27+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOZFSFOOLUUIGY-SOLYNIJKSA-N
Géninformáció
human ... NTRK1(4914)
rat ... Prkca(24680)
Alkalmazás
K-252a is used to inhibit protein kinases involved in cell signaling processes, including CaM kinase; phosphorylase kinase, serine/threonine kinases, Trk. It is used to inhibit the actions of nerve growth factor (NGF) on PC1 2 cells and to inhibit smooth muscle myosin light chain kinase .
Biokémiai/fiziológiai hatások
Potent inhibitor of various protein kinases including protein kinase A, C, and G. It is is reported to selectively inhibit the actions of nerve growth factor (NGF) on PC1 2 cells and has been shown to inhibit smooth muscle myosin light chain kinase .
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - STOT SE 2
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S Nakanishi et al.
The Journal of biological chemistry, 263(13), 6215-6219 (1988-05-05)
Effects of K-252a, (8R*, 9S*, 11S*)-(-)-9-hydroxy-9-methoxycarbonyl-8-methyl-2,3,9,10-tetrahydro-8, 11-epoxy-1H,8H,11H-2,7b,11a-triazadibenzo[a,g]cycloocta [cde]trinden-1-one, purified from the culture broth of Nocardiopsis sp., on the activity of myosin light chain kinase were investigated. 1) K-252a (1 x 10(-5) M) affected three characteristic properties of chicken gizzard myosin-B
S Koizumi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 8(2), 715-721 (1988-02-01)
K-252a, a kinase inhibitor isolated from the culture broth of Nocardiopsis sp., selectively inhibits the actions of nerve growth factor (NGF) on PC 12 cells. At a concentration of 200 nM, K-252a prevents neurite generation initiated by NGF, but not
A new antibiotic SF-2370 produced by Actinomadura.
M Sezaki et al.
The Journal of antibiotics, 38(10), 1437-1439 (1985-10-01)
Inhibition of actin-myosin-ATP interaction of smooth muscle native actomyosin is not closely associated with inhibition of its myosin light chain phosphorylation: studies with derivatives of antibiotic SF-2370.
K Kohama et al.
Progress in clinical and biological research, 315, 460-462 (1989-01-01)
Monique Rascher et al.
Biomolecules, 10(10) (2020-10-18)
Medicinal mushrooms of the genus Hericium are known to produce secondary metabolites with homeostatic properties for the central nervous system. We and others have recently demonstrated that among these metabolites cyathane diterpenoids and in particular erinacine C possess potent neurotrophin