Fontos dokumentumok
5.06304
Sigma-Aldrich
TrkB Antagonist, ANA-12
Szinonimák:
TrkB Antagonist, ANA-12, N-(2-((2-oxoazepan-3-yl)carbamoyl)phenyl)benzo[b]thiophene-2-carboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H21N3O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
407.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
10 nM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C22H21N3O3S/c26-20(25-17-10-5-6-12-23-21(17)27)15-8-2-3-9-16(15)24-22(28)19-13-14-7-1-4-11-18(14)29-19/h1-4,7-9,11,13,17H,5-6,10,12H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUSCYCAIGRVBMD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable thiophene carboxymide derived compound that acts as a direct and selective antagonist of TrkB receptor. Binds to the high affinity site on the extracellular domain of TrkB in a dose-dependent manner (Kd = 10 nM) exhibiting much reduced binding to the low affinity site (Kd =12 µM) indicating that it does not compete with BDNF for the same binding site. Does not affect TrkA or TrkC receptors. Shown to permeate the blood-brain barrier, however, its antagonistic effects are not uniform throughout the brain. Does not affect the survivability of neurons. Reduces anxiety and depression related behavior in mice.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
TrkB
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Cazorla, M., et al. 2011. J. Clin. Invest.121,1846.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3