Fontos dokumentumok
K1876
Kanamycin disulfate salt from Streptomyces kanamyceticus
aminoglycoside antibiotic
Szinonimák:
Kanamycin Disulfate Salt, Kanamycin disulfate, O-3-amino-3-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl-(1->6)-O-(6-amino-6-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl-(1->4))-2-deoxy-D-Streptamine sulfate (1:2) (salt), Kanamycin A, Kanamycin acid sulfate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces kanamyceticus
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
~650 μg per mg
szennyeződések
≤4% Kanamycin B
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.2H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;2*1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;2*(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Resistance: Aminoglycoside-modifying enzymes (including acetyltransferase, phosphotransferase, nucleotidyltransferase) can alter this antibiotic, preventing its interaction with ribosomes.
Antimicrobial Spectrum: Kanamycin sulfate is effective against gram-negative and gram-postiive bacteria, and mycoplasma.
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.