Fontos dokumentumok
49861
o-Hydroxyhippuric acid
analytical standard
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoylaminoacetic acid, Salicylglycine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1.0% water
mp
167-169 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONJSZLXSECQROL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?