420297
K-252a, Nocardiopsis sp.
InSolution, ≥95%, A cell-permeable protein kinase inhibitor
Szinonimák:
InSolution K-252a, Nocardiopsis sp.
Teszt
≥95% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
CaM kinase II
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Nakanishi, N., et al. 1995. FEBS Lett.368, 411.
Ross, A.H., et al. 1995. J. Neurochem.65, 2748.
Mizuno, K., et al. 1993. FEBS Lett.330, 114.
Pawlowska, Z., et al. 1993. J. Neurochem.60, 678.
Tapley, P., et al. 1992. Oncogene7, 371.
Simpson, D.L., et al. 1991. J. Neurosci. Res.28, 486.
Hashimoto, S. 1988. J. Cell Biol.107, 1531.
Koizuma, S., et al. 1988. J. Neurosci.8, 715.
Kase, H., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.142, 436.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)