Fontos dokumentumok
H5142
20-Hydroxyecdysone
≥93% (HPLC), powder
Szinonimák:
β-Ecdysone, 2β,3β,14α,20β,22,25-Hexahydroxy-7-cholesten-6-one, Ecdysterone, Insect moulting hormone, Polypodine A
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Teszt
≥93% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
alcohol: soluble
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3(O)C1=CC(=O)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]24C)[C@@](C)(O)[C@H](O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O7/c1-23(2,32)9-8-22(31)26(5,33)21-7-11-27(34)16-12-18(28)17-13-19(29)20(30)14-24(17,3)15(16)6-10-25(21,27)4/h12,15,17,19-22,29-34H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,17-,19+,20-,21-,22+,24+,25+,26+,27+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N
Alkalmazás
- in Leibovitz′s dissecting medium for culturing sorting zone and neuropil-associated glia and antennal lobes of Manduca sexta
- in Schneider′s medium to reproduce ex-vivo imaginal disc eversion
- as a supplement in Mcl8 medium for culturing Drosophila wing imaginal discs
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)