Fontos dokumentumok
I9140
IgG from goat serum
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat IgG
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
unconjugated
Minőségi szint
grade
technical grade
Teszt
≥80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Goat IgG is purified from normal goat serum by fractionation.
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3