Fontos dokumentumok
I9640
IgG from bovine serum
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Szinonimák:
Bovine IgG
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
unconjugated
Minőségi szint
grade
technical grade
Teszt
≥80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2