Fontos dokumentumok
I5131
IgG from sheep serum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Szinonimák:
Sheep IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sheep
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
grade
reagent grade
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
essentially salt-free, lyophilized powder
izotípus
IgG
oldhatóság
saline: 1 mg/mL at -20 °C (Repeated freezing and thawing is not recommended.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)