Fontos dokumentumok
I6785
Anti-IRE1α antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ERN1, Anti-Endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1, Anti-IRE1, Anti-IRE1P, Anti-Inositol-requiring enzyme-1, Anti-Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1
Méret kiválasztása
82 800,00 Ft
Listaár207 000,00 FtTakarítson meg 60%-otMéret kiválasztása
About This Item
82 800,00 Ft
Listaár207 000,00 FtTakarítson meg 60%-otJavasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~110 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using lysate of HEk-293T cells expressing human IRE1α
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of HEK-293T cells expressing human IRE1α
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ERN1(2081)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)