Fontos dokumentumok
H5041
Cystatin C human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Cystatin C human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≤5 μM IC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 12-13 kDa (non-glycosylated)
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/mg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CYTC(1471)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?