Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5700519
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IRE1alpha-S724 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
ERN1, IRE1, IRE1P, IRE1a, hIRE1p
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
109
6
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
0.13 mg/ml
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer724)
Géninformáció
human ... ERN1(2081)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is the ER to nucleus signalling 1 protein, a human homologue of the yeast Ire1 gene product. This protein possesses intrinsic kinase activity and an endoribonuclease activity and it is important in altering gene expression as a response to endoplasmic reticulum-based stress signals.
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding s724 of human IRE1alpha.
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1