4060
Inosine
A metabolite of adenosine that acts as a potent coronary vasodilator. Exhibits a positive inotropic action on heart muscle and can antagonize the ouabain-induced arrhythmias.
Szinonimák:
Inosine, Hypoxanthine Riboside
Teszt
≥99% (by assay)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[n]2(c3nc[nH][c](c3nc2)=O)C1OC(C(C1O)O)CO
InChI
1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGQMRVRMYYASKQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2