Merck
SML2511
Sigma-Aldrich
Levodropropizine
Szinonimák:
Levodropropizine, (-)-Dropropizine, (S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-Yl)Propane-1,2-Diol, Levdropropizine, (2S)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H20N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.31
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTVWPYVOOKLBCG-ZDUSSCGKSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Levodropropizine has affinity for H1-histaminic and α-adrenergic receptors. Cough suppressant.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3