Fontos dokumentumok
SAB4200815
Anti-VEGF165 antibody, Mouse monoclonal
clone VG-20, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
VEGF-A, VPF, Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
VG-20, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 1-2 μg/mL using recombinant human VEGFA protein expressed in HEK-293
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VEGF165(7422)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1