Fontos dokumentumok
V4758
Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor antibody produced in mouse
clone 26503, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-VEGF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
26503, monoclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
primate, human
technika/technikák
capture ELISA: 2-8 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VEGFA(7422) , VEGFB(7423) , VEGFC(7424)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3