ABS82
Anti-VEGF Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor, Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor isoform VEGF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
primate (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VEGFA(7422)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Growth Factors & Receptors
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected VEGF on 10 µg of HuVec cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HuVec cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1