Fontos dokumentumok
G4510
Glutathione−Agarose
lyophilized powder
Szinonimák:
Glutathione-Agarose Resin, GSH-agarose, S-linked glutathione agarose
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
analit kémiai osztály(ok)
proteins (GST)
a címkézés mértéke
≥10 μmol per mL gel
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
protein purification: suitable
matrix
4% cross-linked beaded agarose
mátrix aktiválás
epoxy
mátrix csatolmány
sulfur
mátrix távtartó
12 atoms (10 carbon)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to purify glutathione S-transferase (GST)-fused protein for generating polyclonal antibody M4P
- to incubate supernatant fractions for the purification of full-length p53 (aa 1-393) and its DNA-binding domain (aa 94-288)
- in affinity purification of the fusion protein
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Offers rapid, mild, non-denaturing, and highly selective purification of glutathione-binding enzymes.
- Has a shelf life of two years if stored properly desiccated at -20 °C.
- Binding capacity: 5-10 mg glutathione S-transferase per mL resin
Mennyiség
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Related Content
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.