Fontos dokumentumok
H1506
3α-Hydroxysteroid Dehydrogenase from Pseudomonas testosteroni
≥15 units/mg protein
Szinonimák:
3α-Hydroxysteroid:NAD(P)+ oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Pseudomonas testosteroni)
Minőségi szint
form
lyophilized solid
specifikus aktivitás
≥15 units/mg protein
tisztítva
chromatography
összetétel
Protein, ≥25%
idegen aktivitás
β-hydroxysteroid dehydrogenase ≤0.5%
alcohol dehydrogenase ≤0.05%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- in the preparation of composite electrode platform to for the determination of androsterone
- in potassium phosphate buffer for the bioluminescent assay of bile acids in serum
- for total bile salts assay using an enzymatic method
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3