Fontos dokumentumok
710806
18-Hydroxycorticosterone
97% (CP)
Szinonimák:
4-Pregnene-11β,18,21-triol-3,20-dione
Teszt
97% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(CO)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H30O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,14-17,19,22-23,25H,2-7,9-11H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFSXHZZDNDGLQN-ZVIOFETBSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?