Merck
H6779
Sigma-Aldrich
6α-Hydroxycortisol
≥98%
Szinonimák:
4-Pregnene-6α,11β,17,21-tetrol-3,20-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H30O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
378.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNFTWPCIRXSCQF-HVIRSNARSA-N
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)