Fontos dokumentumok
A3009
4-Androsten-11β-ol-3,17-dione
Szinonimák:
11β-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98.00% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
oldhatóság
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-15,17,21H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,17+,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSCUHXPGYUMQEX-KCZNZURUSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)