Merck
H6411
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIF-1α antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone OZ12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Hypoxia Inducible Factor 1, α subunit
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
OZ12, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 120 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate
indirect immunofluorescence: 2 μg/mL
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HIF1A(3091)
Immunogén
peptide corresponding to amino acids 530-826 of the human HIF-1α protein.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline pH 7.4, containing 0.08% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thomas Arnesen et al.
The Biochemical journal, 386(Pt 3), 433-443 (2004-10-22)
Protein acetyltransferases and deacetylases have been implicated in oncogenesis, apoptosis and cell cycle regulation. Most of the protein acetyltransferases described acetylate epsilon-amino groups of lysine residues within proteins. Mouse ARD1 (homologue of yeast Ard1p, where Ard1p stands for arrest defective