MAB5382
Anti-Hypoxia Inducible Factor 1 α Antibody, clone H1α67
clone H1alpha67, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
HIF-1 alpha, ARNT Interacting Protein, MOP1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
H1alpha67, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, ferret, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2b
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HIF1A(3091)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunohistochemistry: 1:500-1:1,000. The antibody has been used successfully on formalin-fixed, paraffin embedded tissue sections after antigen retrieval.
Immunoprecipitation
Gel Shift
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Cobalt chloride-treated MCF-7 cells