SAB2702342
Monoclonal Anti-HIF2 alpha antibody produced in mouse
clone GT125, affinity isolated antibody
Szinonimák:
ECYT4, HIF2A, HLF, MOP2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT125, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
96kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
3mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EPAS1(2034)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)