Fontos dokumentumok
H5884
22(S)-Hydroxycholesterol
Szinonimák:
22β-Hydroxycholesterol, 5-Cholestene-3β,22(S)-diol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)[C@@H](O)CCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)6-11-25(29)18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20-,21-,22+,23-,24-,25-,26-,27+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZPAXNJLEKLXNO-QUOSNDFLSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3