Fontos dokumentumok
SML0541
7α,25-Dihydroxycholesterol
≥98% (HPLC), powder, GPR183 agonist
Szinonimák:
5-Cholesten-3β,7α,25-triol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
7α,25-Dihydroxycholesterol, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(7-6-12-25(2,3)30)20-8-9-21-24-22(11-14-27(20,21)5)26(4)13-10-19(28)15-18(26)16-23(24)29/h16-17,19-24,28-30H,6-15H2,1-5H3/t17-,19+,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQMSKLCEWBSPPY-IKVTXIKFSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)