Fontos dokumentumok
H6891
7β-Hydroxycholesterol
≥95%
Szinonimák:
5-Cholestene-3β,7β-diol
Teszt
≥95%
Forma
powder
funkcionális csoport
hydroxyl
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-25,28-29H,6-15H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYXZMSRRJOYLLO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)