Merck
700024P
Avanti
7α,27-dihydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
111116
Méret kiválasztása
1 MG
86 800,00 Ft
86 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 MG
86 800,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H46O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
418.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
86 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (700024P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(CO)C)C)(CC[C@@H]2[C@]4(CC[C@@H](CC4=C1)O)C)C
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(16-28)6-5-7-18(2)21-8-9-22-25-23(11-13-27(21,22)4)26(3)12-10-20(29)14-19(26)15-24(25)30/h15,17-18,20-25,28-30H,5-14,16H2,1-4H3/t17?,18-,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXMHNAKZMGJANZ-DTTSCKGMSA-N
Általános leírás
7α,27-dihydroxycholesterol (7α,27-di-OHC) is an oxysterol with oxidized side chains.[1] 7α,27-dihydroxycholesterol (7α27-OHC) is synthesized by the hydroxylation of 27-Hydroxycholesterol (27-OHC) and is a structural isomer of 7α,25-dihydroxycholesterol (7α25-OHC).[2]
Biokémiai/fiziológiai hatások
7α,27-dihydroxycholesterol (7α,27-di-OHC) is one of the metabolite screened in pathological conditions such as neurological diseases, Smith-Lemli-Opitz syndrome, obesity metabolic syndrome and diabetes by lipidomics analysis of human specimens.[3] Upon the lipopolysaccharide activation, the levels of 7α,27-di-OHC decreases.[1]7α27-OHC is a ligand for Epstein-Barr virus-induced gene 2 (EBI2).[2]
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700024P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Omics analysis of oxysterols to better understand their pathophysiological role
Sottero B, et al.
Free Radical Biology & Medicine (2019)
Omics analysis of oxysterols to better understand their pathophysiological role
Sottero B, et al.
Free radical biology & medicine (2019)
Oxysterol levels and metabolism in the course of neuroinflammation: insights from in vitro and in vivo models
Mutemberezi V, et al.
Journal of Neuroinflammation, 15(1), 74-74 (2018)
11beta-Hydroxysteroid dehydrogenases control access of 7beta, 27-dihydroxycholesterol to retinoid-related orphan receptor gamma
Beck KR, et al.
Journal of Lipid Research, 60(9), 1535-1546 (2019)
Ratna Karuna et al.
Steroids, 99(Pt B), 131-138 (2015-02-17)
We report a straightforward sample preparation procedure and a direct liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method for the analysis of 7alpha,25-dihydroxycholesterol (7α25-OHC) and 7alpha,27-dihydroxycholesterol (7α27-OHC). By applying a slow protein precipitation approach using cold ethanol, we were