Fontos dokumentumok
C2394
5-Cholesten-3β-ol-7-one
≥90%
Szinonimák:
3β-Hydroxy-5-cholesten-7-one, 7-Ketocholesterol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥90%
Forma
powder
funkcionális csoport
ketone
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC4=O)([H])[C@]4([H])[C@]1([H])CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-23,25,28H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIKKMWSQVKJCOP-ABXCMAEBSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)