ABC20
Anti-Cystatin-C Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Cystatin-C, Cystatin-3, Gamma-trace, Neuroendocrine basic polypeptide, Post-gamma-globulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Cystatin-C in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Cél megnevezése
An uncharacterized band may appear at ~62 kDa in some lysates.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human kidney tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1