Fontos dokumentumok
17937
25-Hydroxyvitamin D2
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
25-Hydroxycalciferol, 25-Hydroxyergocalciferol, Ercalcidiol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
crystalline powder
szín
white to off-white
mp
88.0-95.0 °C
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@@]1(C)CCC/C2=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJKIIUAXZGLUND-ICCVIKJNSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)