Fontos dokumentumok
17944
1α,25-Dihydroxyvitamin D2
≥97.0% (sum of vitamin and previtamin, HPLC)
Szinonimák:
1α,25-Dihydroxycalciferol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (sum of vitamin and previtamin, HPLC)
form
crystals
szín
white to light yellow
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C28H44O3/c1-18(9-10-19(2)27(4,5)31)24-13-14-25-21(8-7-15-28(24,25)6)11-12-22-16-23(29)17-26(30)20(22)3/h9-12,18-19,23-26,29-31H,3,7-8,13-17H2,1-2,4-6H3/b10-9+,21-11+,22-12-/t18-,19+,23-,24-,25+,26+,28-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGLHBRQAEXKACO-XJRQOBMKSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3