Fontos dokumentumok
17946
1α-Hydroxyvitamin D3
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
1α-Hydroxycholecalciferol, Alfacalcidol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFHCOWSQAMBJIW-AVJTYSNKSA-N
Géninformáció
human ... VDR(7421)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components