Fontos dokumentumok
H3264
n-Heptyl β-D-thioglucopyranoside
≥99% (GC)
Szinonimák:
Heptyl thioglucoside, Heptyl-β-D-1-thioglucopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
powder
molekulatömeg
294.41 g/mol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
CMC
30
mp
98 °C ((208 °F ))
oldhatóság
methanol: 100 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C13H26O5S/c1-2-3-4-5-6-7-19-13-12(17)11(16)10(15)9(8-14)18-13/h9-17H,2-8H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPEGNLMTTNTJSP-LBELIVKGSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?