Fontos dokumentumok
H3167
(2S,3S)-Hydroxybupropion hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2S,3S)-Hydroxybupropion hydrochloride, (+)-(2S,3S)-2-(3-chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol hydrochloride, (2S,3S)-2-(3-Chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol hydrochloride, GW 353162, Radafaxine hydrochloride, SS-hydroxybupropion hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥12 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.C[C@@H]1NC(C)(C)CO[C@@]1(O)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10;/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3;1H/t9-,13+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORXTVTDGPVINDN-BTJVGWIPSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3