Merck
H-066
Supelco
(±)-Hydroxybupropion solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
(±)-Hydroxybupropion solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H18ClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
255.74
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClC1=CC(C2(O)C(C)NC(C)(C)CO2)=CC=C1
InChI
1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCOBKSKAZMVBHT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(±)-Hydroxybupropion is a primary metabolite of bupropion. Bupropion is a pharmaceutical used as an antidepressant and a smoking cessation drug sold under the trade names Wellbutrin® and Zyban®. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, or pharmaceutical research.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wellbutrin is a registered trademark of GlaxoSmithKline LLC
Zyban is a registered trademark of Everris International B.V.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup