Fontos dokumentumok
H2393
HEPES sodium salt hydrate
≥99% (titration)
Szinonimák:
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
Teszt
≥99% (titration)
Forma
powder
hasznos pH-tartomány
6.8-8.2
7.5
pKa
7.5
oldhatóság
water: 500 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na.H2O/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNJHFNUEQDVFCJ-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?