Fontos dokumentumok
H9897
HEPES hemisodium salt
dry powder
Szinonimák:
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
About This Item
Javasolt termékek
form
dry powder
Minőségi szint
pH
7.0-8.0
hasznos pH-tartomány
6.8-8.2
pKa
7.5
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Kiszerelés
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3