Fontos dokumentumok
83264
HEPES solution
1 M in H₂O, liquid
Szinonimák:
HEPES solution, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
HEPES buffer solution, 1 M in H2O
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1 M in H2O
238 g/L HEPES in H2O
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.5±0.5
hasznos pH-tartomány
6.8-8.2
sűrűség
1.07 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a component of SAPI medium used for the culturing of S. Typhymurium inoculum
- To prepare differentiation medium for PC12 cells. It is also a component of culture medium RPMI
- As a component of dissection buffer for culturing rat cortical neurons
- Along with MgCl2, KCl and Spermine in hypotonic buffer in mGRASP method to detect mammalian synapses
- As a component of Danieu′s aquarium water used in agarose gel preparation
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?