Fontos dokumentumok
391333
Millipore
HEPES sodium salt
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Szinonimák:
HEPES, Sodium Salt, ULTROL® Grade, N-2-Hydroxyethylpiperazine-Nʹ-2-ethanesulfonic Acid, Na
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H17N2O4S · Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.29
UNSPSC kód:
12161704
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99% dry basis (titration)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
pKa (20 °C)
7.6
oldhatóság
water: 1.0 M
anion nyomok
chloride (Cl-): <0.01%
sulfate (SO42-): <0.05%
kation nyomok
heavy metals: <1 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
A zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer(Absorbance: <0.10 at 260 nm, 1.0 mM, H2O). Active in the pH range of 6.0 to 8.5. Has a pKa of 7.6 at 20°C.
A zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer. Useful in the pH 6.8-8.2 range. Has a pKa of 7.55 at 25°C.
Absorbance (1.0 mM, H2O, 260 nm):<0.10.
Alkalmazás
  • 3,6-O-[N-(2-Aminoethyl)-acetamide-yl]-chitosan exerts antibacterial activity by a membrane damage mechanism.: This study explores the antibacterial mechanisms of a chitosan derivative, which could be related to the buffering capabilities of HEPES in maintaining the stability and exposure of functional groups necessary for antibacterial activity (Yan et al., 2016).
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3