Fontos dokumentumok
H1917
Sigma-Aldrich
Histone H1 human
Szinonimák:
Histone, Human
Méret kiválasztása
100 μG
36 900,00 Ft
36 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μG
36 900,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.25
36 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Forma
liquid
koncentráció
1 mg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... H1.0(3005)
Általános leírás
Histone H1 is part of high-order chromatin structure and is a linker protein associated with nucleosome core particle. Histone H1 is mapped to human chromosome 6. Histone H1 exists in different isoforms.[1] Histone H1 comprises of N-terminal hydrophobic rich region, central globular domain and a C-terminal with intrinsically disordered regions.[2]
Biokémiai/fiziológiai hatások
The C-terminal regions of histone H1 is essential for binding to chromatin. The placement of H1 is necessary for nucleosome positioning.[2] Histone H1 maintains chromosome architecture and stabilises compaction of nucleosomes during interphase. H1-null mutants display increased rate of chromatin aberration and growth defects.[3] Histone H1 modulates embryogenesis and DNA repair. The H1 histone undergoes posttranslational modification including phosphorylation, methylation and acetylation, each of which carry out different physiological functions.[4] Histone H1 and its variants contribute to the pathogenesis in cancer, Alzheimer′s disease, male infertility and immunity related disorders.[5]
Fizikai forma
Supplied as 1 mg/mL in 20 mM NaPO4, pH 7.0, 0.3 M NaCl, 1 mM EDTA, and 1 mM DTT.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Linker Histone in Diseases
Ye X, et al.
International Journal of Biological Sciences, 13(8), 1008-1018 (2017)
The H1 linker histones: multifunctional proteins beyond the nucleosomal core particle
Hergeth SP and Schneider R
EMBO Reports, 16(11), 1439-1453 (2015)
H1 histones: current perspectives and challenges
Harshman SW, et al.
Nucleic Acids Research, 41(21), 9593-9609 (2013)
Histone H1 null vertebrate cells exhibit altered nucleosome architecture
Hashimoto H, et al.
Nucleic Acids Research, 38(11), 3533-3545 (2010)
Dynamic placement of the linker histone H1 associated with nucleosome arrangement and gene transcription in early Drosophila embryonic development
Hu J, et al.
Cell Death & Disease, 9(7), 765-765 (2018)