SRP0177
Histone H3 full length human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
HIST1H3E, Histone H3.1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥80% (SDS-PAGE)
Forma
aqueous solution
molekulatömeg
15.4 kDa
kiszerelés
pkg of 1 mg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
>0.02 mg/mL
technika/technikák
activity assay: suitable
oldhatóság
water: soluble
alkalmasság
suitable for molecular biology
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... HIST1H3E(8353)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)