Fontos dokumentumok
H5505
Histone from calf thymus
Type III-S
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine (calf) thymus
Minőségi szint
típus
Type III-S
Forma
powder
koncentráció
≥60% protein (biuret)
technika/technikák
activity assay: suitable
oldhatóság
H2O: soluble 10 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- as a positive control in the in vitro kinase assay to examine the ability of Cdc2-cyclin B1 to phosphorylate GST-CD-4 protein
- in Cdk5 activity assay
- in histone H1 kinase assay
- as a Poly(ADP-ribose) (PAR) acceptor in the assessment of in vitro PAR polymerase activity
- as an acceptor of 32P from [γ-32P]ATP in order to measure protein kinase activity of lysate from small and large luteal cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)