H2292
Histone H3.1 human
Szinonimák:
Histone, Human
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Forma
liquid
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
MALDI-TOF: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)